Learn More
Interscience™ BagPage 400 XR Blender Bag
Codice prodotto. 13565560
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
400 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 400
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
13565560 400 mL pezzi 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13565560 Fornitore Interscience™ N. del fornitore 122425
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
BagPage XR is a blender bag with a full-page microperforated filter designed for very hard samples (nuts, cockles, seafood, soil, etc.). Filtration is instantaneous without risk of cross contamination.
  • BagPage XR has been specially designed for very hard samples and/or long blendings
  • Made of 50% thicker material
  • Simplifies the pipetting of the filtrate
  • Pipetting is debris-free thanks to the integrated microperforated filter
  • A special weld indicates where to pipet
  • Filtration is done during blending
  • No need to wait for sedimentation of the debris to pipet
  • No cross-contamination
  • Store in a temperate and dry place, away from humidity and light
  • Optimal blending volume: 50 to 300 mL
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ISO 7218, ISO 6887 and FDA Bacteriological Analytical Manual
Tipo di chiusura None
Colore Transparent
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Containing Sample
Da utilizzare con (apparecchiatura) BagMixer, DiluFlow
Materiale Reinforced Multicoated Plastic
Sterilità Sterile
Senza lattice Yes
N. per custodia 400 Bags/Cs.
N. per confezione 25 Bags/Pk.
Linea di prodotti BagPage
Quantità 1 Cs.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +176°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Spessore (sistema imperiale) 4.5 mil
Dimensioni (L x P) 190 x 300 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.48 in.
Larghezza (sistema imperiale) 7.48 in.
Altezza (sistema imperiale) 11.81 in.
Altezza (sistema metrico) 300 mm
Product Type Blender Bag
Capacità (sistema imperiale) 0.7 pt.
Capacità (sistema metrico) 400 mL
Lunghezza (sistema metrico) 190 mm
Larghezza (sistema metrico) 190 mm
Spessore (sistema metrico) 115 μm