Learn More
Baicalein, MedChemExpress
Descrizione
Baicalein (5,6,7-Trihydroxyflavone) is a xanthine oxidase inhibitor with an IC50 value of 3.12 μM.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Baicalein |
| CAS | 491-67-8 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H10O5 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 5,6,7-Trihydroxyflavone |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (185.02 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C=C(C2=CC=CC=C2)OC3=CC(O)=C(O)C(O)=C13 |
| Molecular Weight (g/mol) | 270.24 |
| Show More |
Research purposes only