Learn More
Baicalein, TRC
Codice prodotto. 30137206
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
2.5 g
Dimensione della confezione:
1g
2.50g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137206 2.5 g 2.50g
30134439 1 g 1g
30010033 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137206 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB1153002.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 491-67-8
Formula molecolare C15 H10 O5
Molecular Weight (g/mol) 270.24
Sinonimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,6,7-trihydroxy-2-phenyl-, Baicalein (6CI), Flavone, 5,6,7-trihydroxy- (7CI,8CI), 5,6,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,6,7-Trihydroxyflavone, Baikalein, NSC 661431, Noroxylin
IUPAC Name 5,6,7-trihydroxy-2-phenylchromen-4-one
SMILES O=C1C=C(OC2=CC(O)=C(O)C(O)=C12)C=3C=CC=CC3
Specifica
Materiale o nome chimico Baicalein
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C15H10O5/c16-9-6-11(8-4-2-1-3-5-8)20-12-7-10(17)14(18)15(19)13(9)12/h1-7,17-19H
Peso formulazione 270.0528