Descrizione
Flexible TLC Sheet
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cellulose DEAE |
| Colore | White |
| CAS | 9004-34-6 |
| Forma fisica | Crystal or Powder |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water |
| Quantità | 50 Sheets |
| Odore | Odorless |