Learn More
J.T. Baker Baker-flex™, Silica Gel IB2-F, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15588294 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
20 x 20 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15588294 20 x 20 cm Pezzo
15578294 20 x 20 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15588294 Fornitore J.T. Baker N. del fornitore 446704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.65€
    715.53€ / pezzi 1
    Risparmia 360.12€
    33% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-04-2027
Flexible TLC Sheet
  • Material: High purity silica gel
  • Substrate: Lightweight, flexible, unbreakable polyester with abrasion-resistant coating
  • Layer thickness: 250 μm
  • Indicator: Fluorescent
  • Binder: Inert, does not char on sulfuric acid heat treatment
  • Features: Solvent-resistant, can be cut to size, can be written on, suitable for thin-layer chromatography
Specifica
Backing Material Polyester
Colore White
Materiale Silica
Quantità 25 Sheets
Tipo TLC Sheet
Indicatore fluorescente F254
Da utilizzare con (applicazione) Thin-layer chromatography
Assorbente Silica Gel IB2-F (Fluorescent)
Spessore (sistema metrico) 250 μm
Dimensioni (L x P) 20 x 20 cm
Lunghezza (sistema metrico) 20 cm
Larghezza (sistema metrico) 20 cm