Learn More
BAKER Silica Gel 40μm Flash Chromatography Packing, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10290051 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10290051 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10290051 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 702401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.18€
    157.34€ / 1kg
    Risparmia 25.84€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Specifica
Materiale o nome chimico BAKER Silica Gel 40μm Flash Chromatography Packing
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 1 kg
CAS 63231-67-4
Formula molecolare H2O3Si
InChI Key IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Si](=O)O
IUPAC Name dihydroxy(oxo)silane
Molecular Weight (g/mol) 78.098
PubChem CID 14768