Learn More
J.T. Baker BAKERBOND spe™ Aromatic Sulfonic Acid (C6H5SO3H) Disposable Extraction Columns, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10299430 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30/Box
50/Box
Dimensione della confezione:
pezzi 30
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10299430 30/Box pezzi 30
10381561 50/Box pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10299430 Fornitore J.T. Baker N. del fornitore 709007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    612.00€
    411.15€ / pezzi 30
    Risparmia 200.85€
    32% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disposable Extraction Columns
Identificatori chimici
CAS 126850-16-6
Specifica
Materiale o nome chimico Aromatic Sulfonic Acid (C6H5SO3H) Disposable Extraction Columns
Odore Odorless
Quantità 30/Box
Forma fisica Solid
Informazioni di solubilità Practically Insoluble