Learn More
Avantor™ BAKERBOND™ spe Octadecyl (C18) Disposable Extraction Columns
Codice prodotto. 10229960 Sfoglia Tutto Avantor Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto:
200 mg
500 mg
1000 mg
Capacità colonna (sistema metrico):
3 mL
6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 30
pezzi 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto Capacità colonna (sistema metrico) unitSize
10229960 200 mg 3 mL pezzi 50
10361371 500 mg 6 mL pezzi 30
10321421 1000 mg 6 mL pezzi 30
10117820 500 mg 3 mL pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10229960 Fornitore Avantor™ N. del fornitore 702002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    423.00€
    311.16€ / pezzi 50
    Risparmia 111.84€
    26% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Define and control critical surface chemistry parameters to ensure performance consistency. Avantor BAKERBOND spe Octadecyl (C18) Disposable Extraction Columns, are designed with standard geometries to adapt to most popular automated liquid handling systems for extracting non-ionic, non-polar to moderately polar analytes.
  • Constructed of ultraclean polypropylene
  • Provide recoveries when extracting analytes of weak hydrophobicity
  • Consistent bonding chemistry
  • Wide range of formats
Specifica
Carico di carbonio 17.2%
Capacità colonna (sistema metrico) 3 mL
Descrizione Quantity: 50/Pk.
Peso del letto 200 mg
Da utilizzare con (applicazione) Non-Ionic, Non-Polar to Moderately Polar Analytes
Da utilizzare con (apparecchiatura) BAKER SPE-12 G Column Processor Complete (6998-00) or BAKER SPE-24 G Column Processor Complete (7208
Assorbente C18, Octadecyl
Tipo Solid Phase Extraction Column
Con tappo Yes