Learn More
J.T. Baker BAKERBOND spe™ Silica Gel (SiOH) Disposable Extraction Columns, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15547654 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto:
500 mg
1000 mg
Capacità colonna (sistema metrico):
3 mL
6 mL
Quantità:
Pack of 250
Pack of 30
Pack of 50
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 30
pezzi 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto Capacità colonna (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
15547654 500 mg 6 mL Pack of 250 Pezzo
10381511 500 mg 3 mL Pack of 50 pezzi 50
10474911 500 mg 6 mL Pack of 30 pezzi 30
10781272 1000 mg 6 mL Pack of 30 pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15547654 Fornitore J.T. Baker N. del fornitore 708626
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2646.53€
    1846.84€ / pezzi 1
    Risparmia 799.69€
    30% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Specifica
Capacità colonna (sistema metrico) 6 mL
Fase della colonna Silica gel
Descrizione Disposable extraction column
Peso del letto 500 mg
Formato Granules
Dimensione particelle 40 μm
Assorbente Silica
Dimensione del poro 60 angstroms
Quantità Pack of 250