Learn More
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ H2O-Philic DVB Extraction Disk
Codice prodotto. 15557694 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15557694 20/Pk. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15557694 Fornitore Avantor™ N. del fornitore 807206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1256.70€
    1037.29€ / pezzi 1
    Risparmia 219.41€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-03-2027
Maximize capacity, adsorption and SPE speed. Avantor BAKERBOND Speedisk Extraction Disk H2O-Philic DVB are neither cartridge nor membrane that provides an excellent SPE tool for environmental samples and combines a thin bed of BAKERBOND sorbent with a special laminar configuration for testing drinking water, ground water, waste water, solid waste or process streams.
  • Pre-assembled with rigid support and baffle to maximize laminar flow, allow for filtration, resist clogging, and maximize capacity, adsorption, and speed
  • Require minimal glassware, set up time, and assembly
  • Minimizes impact of extractable compounds
  • Resists clogging and ensures high throughput rate
  • Reduce SPE run times
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) SW846 H2O Phobic to Slightly H2O Philic Compounds
Da utilizzare con (apparecchiatura) Expanded Extraction Station (8095-06)
Tipo H2O-Philic DVB Extraction Disk
Quantità 20/Pk.
Diametro (sistema metrico) esterno 50 mm
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CV BAKERBOND SPEEDISK H2O-PHILIC BAKERBOND
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropyl ether