Learn More
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ H2O-Phobic DVB Extraction Disk
Codice prodotto. 15537694 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15537694 20/Pk. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15537694 Fornitore Avantor™ N. del fornitore 806806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.08€
    607.48€ / pezzi 1
    Risparmia 622.60€
    50% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-03-2027
Maximize capacity, adsorption and SPE speed. Avantor BAKERBOND Speedisk Extraction Disk H2O-Phobic DVB are neither cartridge nor membrane that provides an excellent SPE tool for environmental samples and combines a thin bed of BAKERBOND sorbent with a special laminar configuration for testing drinking water, ground water, waste water, solid waste or process streams.
  • Pre-assembled with rigid support and baffle to maximize laminar flow, allow for filtration, resist clogging, and maximize capacity, adsorption, and speed
  • Require minimal glassware, set up time, and assembly
  • Minimizes impact of extractable compounds
  • Resists clogging and ensures high throughput rate
  • Reduce SPE run times
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Chlorinated Acids, EPA Method 515.2. Slightly Polar
Da utilizzare con (apparecchiatura) Expanded Extraction Station (8095-06)
Tipo H2O-Phobic DVB Extraction Disk
Quantità 20/Pk.
Diametro (sistema metrico) esterno 50 mm
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diisopropyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropyl ether