Learn More
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ Extraction Disks
Codice prodotto. 15568904 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Octadecyl (C18 XF) Extraction Disk
Octyl (C8) Extraction Disk
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
15568904 Octyl (C8) Extraction Disk Pezzo
10406423 Octadecyl (C18 XF) Extraction Disk pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15568904 Fornitore Avantor™ N. del fornitore 805706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    944.66€
    472.31€ / pezzi 1
    Risparmia 472.35€
    50% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-03-2027
Maximize capacity, adsorption and SPE speed. Avantor BAKERBOND Speedisk Extraction Disks are neither cartridge nor membrane that provides an excellent SPE tool for environmental samples and combines a thin bed of BAKERBOND sorbent with a special laminar configuration for testing drinking water, ground water, waste water, solid waste or process streams.
  • Pre-assembled with rigid support and baffle to maximize laminar flow, allow for filtration, resist clogging, and maximize capacity, adsorption, and speed
  • Require minimal glassware, set up time, and assembly
  • Minimizes impact of extractable compounds
  • Resists clogging and ensures high throughput rate
  • Reduce SPE run times
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Diquat, Paraquat, EPA Method 549.1
Da utilizzare con (apparecchiatura) Expanded Extraction Station (8095-06)
Assorbente C18 XF
Tipo Octyl (C8) Extraction Disk
Quantità 20/Pk.
Diametro (sistema metrico) esterno 50 mm
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diisopropyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropyl ether