Learn More
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ SAX Quaternary Amine Extraction Disk
Codice prodotto. 15527694 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15527694 20/Pk. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15527694 Fornitore Avantor™ N. del fornitore 805806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1352.55€
    629.33€ / pezzi 1
    Risparmia 723.22€
    53% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-03-2027
Maximize capacity, adsorption and SPE speed. Avantor BAKERBOND Speedisk SAX Quaternary Amine Extraction Disk are neither cartridge nor membrane that provides an excellent SPE tool for environmental samples and combines a thin bed of BAKERBOND sorbent with a special laminar configuration for testing drinking water, ground water, waste water, solid waste or process streams.
  • Pre-assembled with rigid support and baffle to maximize laminar flow, allow for filtration, resist clogging, and maximize capacity, adsorption, and speed
  • Require minimal glassware, set up time, and assembly
  • Minimizes impact of extractable compounds
  • Resists clogging and ensures high throughput rate
  • Reduce SPE run times
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) EPA Method 552.1, Haloacetic Acids and Dalapon
Da utilizzare con (apparecchiatura) Expanded Extraction Station (8095-06)
Tipo SAX Quaternary Amine Extraction Disk
Quantità 20/Pk.
Diametro (sistema metrico) esterno 50 mm
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diisopropyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropyl ether