Learn More
MedChemExpress Bakuchiol
Codice prodotto. 16491348
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491348 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16491348 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0235
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-10-2026
MedChemExpress Bakuchiol is a phytoestrogen isolated from the seeds of Psoralea corylifolia L; has anti-tumor effects.
Specifica
Content And Storage -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecolare 256.38 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
CAS 10309-37-2
Product Type Natural Products
Purezza 95.0%
Solubilità DMSO : 62.5 mg/mL (243.78 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo (S)-(+)-Bakuchiol
Bersaglio p38 MAPK∣Autophagy
Quantità 5 mg