Learn More
Cole-Parmer™ Balance Draft Shield
Codice prodotto. 15300655 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
330 mm
381 mm
457 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15300655 457 mm Pezzo
15380645 330 mm Pezzo
12891763 381 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15300655 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0101906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.00€
    281.90€ / pezzi 1
    Risparmia 39.10€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 29-12-2026
Clear acrylic prevents drafts from affecting weighings
  • No assembly required
  • Mouse hole in back panel for power cords
  • Raised edges on top of enclosure allow secure placement of frequently used weighing accessories
  • Minimizes air movement around your balance for faster, more stable readings
Specifica
Colore Clear
Dimensioni (L x P x A) 19.75 x 18 x 18.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 457 mm
Size Large