Descrizione
Transfer data automatically or manually. Sartorius™ Balance Printers record individual weighing data and generate a statistical evaluation of weighing data. Values transferred from an on-line weighing instrument are stored.
- Orologio in tempo reale integrato
- Programma statistico integrato
- Possibilità di attivare il contatore per la numerazione consecutiva delle transazioni
- Il display LCD a contrasto elevato mostra data e ora, nonché numero della transazione attuale
- Batterie ricaricabili integrate con indicatore di livello di carica
- Testina di stampa ultraveloce
- Funziona con l'alimentazione della bilancia, senza necessità di alimentazione supplementare
- Rotolo di carta e cassetta per nastro inchiostrato facili da sostituire
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CPA Balance, Extended Balance, Moisture Analyzers |
| Dimensioni (L x P x A) | 215 x 155 x 78 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 215 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 155 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 78 mm |
| Include | interface cable, Paper roll, four rechargeable b |
| Peso (sistema metrico) | 0.9 kg |
| Tipo | Stampante dati |