Learn More
Balofloxacin Dihydrate, TRC
Codice prodotto. 30329639
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30329639 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30329639 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB11600010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Balofloxacin Dihydrate
CAS 151060-21-8
Formula molecolare C20H28FN3O6
Quantità 10 mg
Sinonimo (+/-)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[3-(methylamino)-1-piperidinyl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Dihydrate, Baloxin, Q 35
InChI Formula InChI=1S/C20H24FN3O4.2H2O/c1-22-11-4-3-7-23(9-11)17-15(21)8-13-16(19(17)28-2)24(12-5-6-12)10-14(18(13)25)20(26)27;;/h8,10-12,22H,3-7,9H2,1-2H3,(H,26,27);2*1H2
SMILES O.O.CNC1CCCN(C1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2OC)C(=O)O
IUPAC Name 1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-[3-(methylamino)piperidin-1-yl]-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 425.45