Learn More
Bambuterol hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16457368
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16457368 10 mg 10mg
16457336 100 mg 100mg
16423397 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16457368 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17501A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Bambuterol hydrochloride ((±)-Bambuterol hydrochloride; KWD-2183 hydrochloride) is a long acting beta-adrenoceptor agonist (LABA) used in the treatment of asthma; it also is a prodrug of terbutaline.
Bambuterol hydrochloride ((±)-Bambuterol hydrochloride
Specifica
Materiale o nome chimico Bambuterol hydrochloride
CAS 81732-46-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H30ClN3O5
Quantità 10 mg
Sinonimo (±)-Bambuterol hydrochloride KWD-2183 hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 120 mg/mL (297.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.4 mg/mL (5.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1=CC(OC(N(C)C)=O)=CC(OC(N(C)C)=O)=C1)CNC(C)(C)C.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 403.9
Peso formulazione 403.9
Percent Purity 99.64%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only