Learn More
Bambuterol Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 17952946
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17952946 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17952946 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0773.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bambuterol Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bambuterol hydrochloride
CAS 81732-46-9
Nomi componenti o analita Bambuterol hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C18 H29 N3 O5 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Bambuterol hydrochloride, 5-[(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-phenylene bis(dimethylcarbamate) hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C18H29N3O5.ClH/c1-18(2,3)19-11-15(22)12-8-13(25-16(23)20(4)5)10-14(9-12)26-17(24)21(6)7;/h8-10,15,19,22H,11H2,1-7H3;1H
SMILES Cl.CN(C)C(=O)Oc1cc(OC(=O)N(C)C)cc(c1)C(O)CNC(C)(C)C
IUPAC Name [3-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-5-(dimethylcarbamoyloxy)phenyl] N,N-dimethylcarbamate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 403.9
Quantità 100 mg
Peso formulazione 403.1874 g/mol