Learn More
Bambuterol Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bambuterol hydrochloride |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H29N3O5.ClH/c1-18(2,3)19-11-15(22)12-8-13(25-16(23)20(4)5)10-14(9-12)26-17(24)21(6)7;/h8-10,15,19,22H,11H2,1-7H3;1H |
| Peso formulazione | 403.1874 |