Descrizione
The bottle is used for storing wash buffer used throughout western blot processing. Each package contains one 4L bottle with quick connection tubing.
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Descrizione | 4L Nalge Bottle |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Invitrogen Bandmate Automated Western Blot Processor |
| Product Line | Bandmate |
| Tipo | Bottle |
| Quantità | 1 bottle |
| Shipping Condition | Ambient |
| Dimensioni (L x P x A) | 25.654 x 21.59 x 6.045 cm |
| Peso | 0.227 kg |
| Vedi altri risultati |