Learn More
Invitrogen™ Bandmate™ Funnel Tray
Codice prodotto. 17135822 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Tray
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17135822 1 Tray Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17135822 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore BW0040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00€
    196.71€ / pezzi 1
    Risparmia 52.29€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
The Bandmate Funnel Tray is a replacement tray specially designed for use with the Bandmate Automated Western Blot Processor.
This funnel tray is required for the funneling of antibody solution to antibody recovery tubes and for the directing of used buffer to waste trays during western blot processing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Descrizione Bandmate Funnel Tray
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Da utilizzare con (apparecchiatura) Invitrogen Bandmate Automated Western Blot Processor
Product Line Bandmate
Tipo Funnel Tray
Quantità 1 Tray
Shipping Condition Ambient
Dimensioni (L x P x A) 25.65 cm x 21.59 cm x 6.05 cm
Peso 0.227 kg
Peso (sistema imperiale) 8 oz
Peso (sistema metrico) 0.227 kg