Learn More
Invitrogen™ Bandmate™ Midi Blot Trays
Codice prodotto. 17165822 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 trays
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17165822 2 trays Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17165822 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore BW0070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    183.28€ / pezzi 2
    Risparmia 48.72€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Bandmate Midi Blot Trays are replacement trays specially designed for use with the Bandmate Automated Western Blot Processor.
Each blot tray can support the processing of one midi-size blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Descrizione Bandmate Midi Blot Trays
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Da utilizzare con (apparecchiatura) Invitrogen Bandmate Automated Western Blot Processor
Product Line Bandmate
Tipo Blot Processing Tray
Quantità 2 trays
Shipping Condition Ambient
Dimensioni (L x P x A) 19.05 cm x 15.24 cm x 9.525 cm
Peso 0.181 kg
Peso (sistema imperiale) 6.38 oz
Peso (sistema metrico) 0.181 kg