Learn More
Invitrogen™ Bandmate™ Waste Tray
Codice prodotto. 17125822 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Tray
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17125822 1 Tray Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17125822 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore BW0030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.00€
    287.56€ / pezzi 1
    Risparmia 76.44€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
The Bandmate Waste Tray is a replacement tray specially designed for use with the Bandmate Automated Western Blot Processor.
This waste tray is required for capturing waste generated during western blot processing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Descrizione Bandmate Waste Tray
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Da utilizzare con (apparecchiatura) Invitrogen Bandmate Automated Western Blot Processor
Product Line Bandmate
Tipo Waste Tray
Quantità 1 Tray
Shipping Condition Ambient
Dimensioni (L x P x A) 38.1 cm x 1.588 cm x 10.16 cm
Peso 0.5 kg
Peso (sistema imperiale) 18 oz
Peso (sistema metrico) 0.5 kg