Learn More
MedChemExpress Baohuoside I
Codice prodotto. 16444727
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16444727 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16444727 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0011
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
MedChemExpress Baohuoside I, a flavonoid isolated from Epimedium koreanum Nakai, acts as an inhibitor of CXCR4, downregulates CXCR4 expression, induces apoptosis and shows anti-tumor activity.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 514.52 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 113558-15-9
Product Type Natural Products
Purezza 98.37%
Solubilità DMSO : ≥ 32 mg/mL (62.19 mM)
Sinonimo Icariin-II∣ Icariside-II
Bersaglio CXCR∣Apoptosis
Quantità 50 mg