Learn More
BAPTA-TMFM (>85%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-[2-[2-[2-[Bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-5-formylphenoxy] |
| CAS | 96315-11-6 |
| Formula molecolare | C28 H34 N2 O11 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | Bapta-Tmfm |
| InChI Formula | InChI=1S/C28H34N2O11/c1-19-6-8-21(29(14-25(32)36-2)15-26(33)37-3)23(12-19)40-10-11-41-24-13-20(18-31)7-9-22(24)30(16-27(34)38-4)17-28(35)39-5/h6-9,12-13,18H,10-11,14-17H2,1-5H3 |
| SMILES | COC(=O)CN(CC(=O)OC)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc(C=O)ccc2N(CC(=O)OC)CC(=O)OC |
| IUPAC Name | methyl 2-[2-[2-[2-[bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-5-formylphenoxy]ethoxy]-N-(2-methoxy-2-oxoethyl)-4-methylanilino]acetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 574.58 |
| Peso formulazione | 574.2163 |