Learn More
Baquiloprim 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30309687
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30309687 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30309687 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA10419000AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Baquiloprim
CAS 102280-35-3
Nomi componenti o analita Baquiloprim
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H20 N6
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 5-[[8-(Dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-2,4-pyrimidinediamine, 138OU, Baquiloprim, 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[[8-(dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-
InChI Formula InChI=1S/C17H20N6/c1-10-7-11(8-12-9-21-17(19)22-16(12)18)13-5-4-6-20-14(13)15(10)23(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H4,18,19,21,22)
SMILES CN(C)c1c(C)cc(Cc2cnc(N)nc2N)c3cccnc13
IUPAC Name 5-[[8-(dimethylamino)-7-methylquinolin-5-yl]methyl]pyrimidine-2,4-diamine
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 308.38
Quantità 1 mL
Peso formulazione 308.1749 g/mol