Learn More
Baquiloprim, TRC
Codice prodotto. 17962655
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17962655 2.5 mg 2.50mg
17924495 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17962655 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB1180002.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102280-35-3
Formula molecolare C17 H20 N6
Molecular Weight (g/mol) 308.38
Sinonimo 5-[[8-(Dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-2,4-pyrimidinediamine, 138OU, Baquiloprim, 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[[8-(dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-
IUPAC Name 5-[[8-(dimethylamino)-7-methylquinolin-5-yl]methyl]pyrimidine-2,4-diamine
SMILES CN(C)c1c(C)cc(Cc2cnc(N)nc2N)c3cccnc13
Specifica
Materiale o nome chimico Baquiloprim
Nomi componenti o analita Baquiloprim
Note sul grado di purezza HPLC
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C17H20N6/c1-10-7-11(8-12-9-21-17(19)22-16(12)18)13-5-4-6-20-14(13)15(10)23(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H4,18,19,21,22)
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Forensics
Quantità 2.5 mg
Peso formulazione 308.1749
Percent Purity >95%