Learn More
Barbituric Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 17929384
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17929384 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17929384 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0265.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Barbituric Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Barbituric acid
CAS 67-52-7
Nomi componenti o analita Barbituric acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H4 N2 O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Fluorouracil Imp. A (EP), Fluorouracil USP Related Compound A, Fluorouracil USP RC A, Pyrimidine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione, Barbituric Acid, Fluorouracil Related Compound A, Fluorouracil Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
SMILES O=C1CC(=O)NC(=O)N1
IUPAC Name 1,3-diazinane-2,4,6-trione
Molecular Weight (g/mol) 128.09
Quantità 100 mg
Peso formulazione 128.0222 g/mol