Learn More
Corning™ Bar-coded Cryogenic Vials
Codice prodotto. 15505729 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Codice a barre:
1D
2D
Stile filo:
External
External threaded
Internal
Dimensione della confezione:
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Codice a barre Stile filo Dimensione della confezione
15505729 2D External threaded pezzi 500
15595719 2D Internal pezzi 500
15515729 1D Internal pezzi 500
15545729 1D External pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15505729 Fornitore Corning™ N. del fornitore 8671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    630.00€
    584.34€ / pezzi 500
    Risparmia 45.66€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 08-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For storing biological and compound samples in labeled vials at cryogenic temperatures. Corning™ Bar-coded Cryogenic Vials provides a validated unique bar-code that will not fade or fall off.
  • Manufactured from polypropylene
  • Leak proof seal for integrity of storage
  • Autoclavable vials and caps, can be re-sterilized
  • Unique 1D, 2D bar-codes and human readable characters
  • Features star shaped cavity in cap and is compatible with decapping equipment
  • Locking base stabilizes tubes for automated handling
  • Graduations and writing patch for manual use also
  • Each tube is checked for clarity and readability of 2D code
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volume (sistema metrico) 2 mL
Da utilizzare con (applicazione) Cell biology, cell banking, compound cryopreservation
Stile filo External threaded
Codice a barre 2D
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.