Learn More
Baricitinib, MedChemExpress
Descrizione
Baricitinib (LY3009104
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Baricitinib |
| CAS | 1187594-09-7 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C16H17N7O2S |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | LY3009104 INCB028050 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 25 mg/mL (67.31 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | N#CCC1(N2N=CC(C3=C4C(NC=C4)=NC=N3)=C2)CN(S(=O)(CC)=O)C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 371.42 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only