Learn More
Baricitinib, Mikromol™
Descrizione
Baricitinib
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Baricitinib |
| CAS | 1187594-09-7 |
| Nomi componenti o analita | Baricitinib |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C16 H17 N7 O2 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 3-Azetidineacetonitrile, 1-(ethylsulfonyl)-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]-, 1-(Ethylsulfonyl)-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]-3-azetidineacetonitrile, Baricitinib, INCB 028050, INCB 28050, LY 3009104, Olumiant |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H17N7O2S/c1-2-26(24,25)22-9-16(10-22,4-5-17)23-8-12(7-21-23)14-13-3-6-18-15(13)20-11-19-14/h3,6-8,11H,2,4,9-10H2,1H3,(H,18,19,20) |
| SMILES | CCS(=O)(=O)N1CC(CC#N)(C1)n2cc(cn2)c3ncnc4[nH]ccc34 |
| IUPAC Name | 2-[1-ethylsulfonyl-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)pyrazol-1-yl]azetidin-3-yl]acetonitrile |
| Vedi altri risultati |