Learn More
Barium acetate, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99%, Solstice
Codice prodotto. 15613800 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15613800 50 kg 50kg
15603800 250 g 250g
15693790 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15613800 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 3230550KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-02-2027
Aggiungi al carrello
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 543-80-6
Formula molecolare C4H6BaO4
Molecular Weight (g/mol) 255.42
Numero MDL MFCD00012447
InChI Key ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Barium acetate
Nota nome Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99%
CAS max % 100.0000%
Forma fisica Crystalline
Quantità 50 kg
Imballaggio Fiberboard Box
Densità 2.46 g/cm3
Formula lineare C6H5CH3
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3693411
IUPAC Name barium(2+) diacetate
Peso formulazione 255.42
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS