Learn More
Barium Acetate, TRC
Codice prodotto. 30331847
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30331847 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30331847 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB11868510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Barium Acetate
CAS 543-80-6
Formula molecolare Ba. 2(C2H4O2)
Quantità 10 g
Sinonimo Barium(II) Acetate, Barium Diacetate
InChI Formula InChI=1S/2C2H4O2.Ba/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
SMILES [Ba+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
IUPAC Name barium(2+);diacetate
Molecular Weight (g/mol) 255.41
Peso formulazione 255.9318