Learn More
Barium Acetate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Barium Acetate |
| CAS | 543-80-6 |
| Formula molecolare | Ba. 2(C2H4O2) |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Barium(II) Acetate, Barium Diacetate |
| InChI Formula | InChI=1S/2C2H4O2.Ba/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [Ba+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-] |
| IUPAC Name | barium(2+);diacetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 255.41 |
| Peso formulazione | 255.9318 |