Learn More
Barium bromide, 99%, pure, anhydrous
Codice prodotto. 15239826 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15239826 250 g 250g
15229826 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15239826 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 315382500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
For ultra trace analysis | CAS: 10553-31-8 | BaBr2 | 297.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10553-31-8
Formula molecolare BaBr2
Molecular Weight (g/mol) 297.16
Specifica
Materiale o nome chimico Barium bromide
Punto di fusione 850.0°C
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Formula lineare BaBr2
Indice di Merck 15,964
Informazioni di solubilità Solubility in water: 104.1g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, almost insoluble in ethanol, ethyl acetate,, acetone, dioxane
Peso formulazione 297.16
Percent Purity 99%
Grado Pure