Learn More
Barium bromide, anhydrous, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11397208
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397208 250 g 250g
11307218 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11397208 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 016792.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10553-31-8
Barium bromide, anhydrous is used as the chemical intermediate, and the spice cosmetics chemical additive. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10553-31-8
Numero MDL MFCD00003444
Specifica
Materiale o nome chimico Barium bromide
Punto di fusione 850°C
Nota nome Anhydrous
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.781 g/mL
Numero UN UN1564
Indice di Merck 14,968
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 297.14
Percent Purity 99%