Learn More
Barium Carbonate, 99.0 to 101.0%, ACS Reagent, Solstice
Codice prodotto. 15692350 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15692350 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
15602360 500 g Flacone in polietilene 500g
15682350 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15692350 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 2371082.5KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 513-77-9
Formula molecolare CBaO3
Molecular Weight (g/mol) 197.34
Numero MDL MFCD00003448
InChI Key AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Barium Carbonate
Punto di fusione 1400°C
Colore Colorless or White
pH 7 to 8 at 20°C
Quantità 2.5 kg
Formula lineare BaCO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 7045119
IUPAC Name barium(2+);carbonate
Peso formulazione 197.34g/mol
Percent Purity 99.0 to 101.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder