Learn More
Barium carbonate, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. 11342408
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
10g
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11342408 10 g 10g
11322408 50 g 50g
11352408 250 g 250g
11332408 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11342408 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014452.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 513-77-9 | CBaO3 | 197.34 g/mol
Barium carbonate is frequently employed in ceramic industry as a component of glazes. It is added to clay to precipitate some soluble salts while manufacturing bricks, tiles and potteries. Barium carbonate is mainly used as a raw material in the electrical engineering industries for glass production, and as a raw material in the magnet manufacturing industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 513-77-9
Formula molecolare CBaO3
Molecular Weight (g/mol) 197.34
Numero MDL MFCD00003448
InChI Key AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione (decomposition)
Materiale o nome chimico Barium carbonate
Punto di fusione 811°C
Colore White
Forma fisica Lump/Powder
Quantità 10 g
Odore Odorless
Aspetto Off-white lump/powder
Intervallo percentuale saggio 99.95%
Densità 4.43
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in most of the acids,with the exception of sulfuric acid.
IUPAC Name barium(2+) carbonate
Peso formulazione 197.35
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium carbonate