Learn More
Barium carbonate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Barium carbonate |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Densità | 4.4300g/mL |
| Formula lineare | BaCO3 |
| Indice di Merck | 15, 965 |
| IUPAC Name | barium(2+);carbonate |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Barium carbonate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P330-Sciacquare la bocca.
- P403-Conservare in luogo ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Barium carbonate