Learn More
Barium carbonate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. 10412221 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10412221 500 g Flacone in plastica 500g
10217363 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10412221 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 217495000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 513-77-9 | CBaO3 | 197.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 513-77-9
Formula molecolare CBaO3
Molecular Weight (g/mol) 197.34
Numero MDL MFCD00003448
InChI Key AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 1450.0°C
Materiale o nome chimico Barium carbonate
Punto di fusione 811.0°C
Nota nome p.a.
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 4.43
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Complexometry)
Densità 4.4300g/mL
Formula lineare BaCO3
Indice di Merck 15, 965
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.002g/100mL (20°C)
IUPAC Name barium(2+) carbonate
Peso formulazione 197.35
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium carbonate