Learn More
Barium Carbonate, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10060040 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantità Förpackningsstorlek
10060040 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10060040 missing translation for 'mfr' Fisher Chemical missing translation for 'supplierNo' B/0350/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
Punti di ebollizione 1450°C
Punto di fusione 811°C
CAS 513-77-9
Colore White
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare CBaO3
Numero MDL MFCD00003448
InChI Key AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
IUPAC Name barium(2+) carbonate
Molecular Weight (g/mol) 197.34
Peso formulazione 197.35g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium carbonate
Signalord
  • Attenzione
Farekategori
  • Tossicità acuta Categoria 4
Faresætning
  • H302-Nocivo se ingerito.
Sikkerhedssætning
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.