Learn More
Barium Carbonate, Solstice
Codice prodotto. 15681070 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15681070 50 g 50g
15671070 250 g 250g
15661070 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15681070 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 1172950G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., ACS reagent
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 513-77-9
Formula molecolare CBaO3
Molecular Weight (g/mol) 197.34
Numero MDL MFCD00003448
InChI Key AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Barium Carbonate
Quantità 50 g
Formula lineare BaCO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 7045119
IUPAC Name barium(2+) carbonate
Peso formulazione 197.34g/mol
Grado ACS/puriss. p.a.