Learn More
Barium Carbonate, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15547884 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15547884 500 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15547884 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 095001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 513-77-9
Formula molecolare CBaO3
Molecular Weight (g/mol) 197.34
Numero MDL MFCD00003448
InChI Key AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Barium Carbonate
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
IUPAC Name barium(2+);carbonate
Peso formulazione 197.34
Percent Purity ≥99.9%
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 4.30kg