Learn More
Barium Carbonate, Puriss. p.a., ACS reagent, Solstice
Codice prodotto. 16675733
Cambia vista
Click to view available options
25 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
16675733 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16675733 Fornitore Fluka N. del fornitore 1172925KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Specifica
Materiale o nome chimico Barium carbonate
CAS 513-77-9
Colore White
CAS max % ≤ 100%
pH 7 to 8
Quantità 25 kg
Formula molecolare CBaO3
Formula lineare BaCO3
Numero MDL MFCD00003448
Beilstein 7045119
InChI Key AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
IUPAC Name barium(2+) carbonate
Molecular Weight (g/mol) 197.34
Grado ACS
Densità 4.4 g/cm3