Learn More
Barium Carbonate, TRC
Codice prodotto. 30347642
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30347642 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30347642 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB1276302.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Barium Carbonate
CAS 513-77-9
Formula molecolare BaCO3
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
SMILES [Ba+2].[O-]C(=O)[O-]
IUPAC Name barium(2+);carbonate
Molecular Weight (g/mol) 197.34
Peso formulazione 197.89