Learn More
Barium Carbonate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Barium Carbonate |
| CAS | 513-77-9 |
| Formula molecolare | BaCO3 |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2 |
| SMILES | [Ba+2].[O-]C(=O)[O-] |
| IUPAC Name | barium(2+);carbonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 197.34 |
| Peso formulazione | 197.89 |