Learn More
Barium chloride, 0.5N Standardized Solution
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Barium chloride |
| Colore | Colorless |
| Nota nome | Standardized Solution |
| Concentrazione | 0.5N |
| Odore | Odorless |
| Quantità | 1 L |
| Forma fisica | Liquid |
| Peso formulazione | 208.25 |
Sicurezza e movimentazione
- Barium chloride, 0.5N Standardized Solution
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: Barium chloride