Learn More
Barium chloride, 10% w/v aq. soln.
Codice prodotto. 11495020
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11495020 500 mL 500mL
11343687 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11495020 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 035584.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 10361-37-2 | BaCl2 | 208.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10361-37-2
Formula molecolare BaCl2
Molecular Weight (g/mol) 208.23
Numero MDL MFCD00003445
InChI Key WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
IUPAC Name barium(2+);dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium chloride
Colore Colorless
Concentrazione 10% w/v aq. soln.
Odore Odorless
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid
Peso formulazione 208.25
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium chloride, 10% w/v aqueous solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium chloride