Learn More
Barium chloride, ≥99.0%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11430502 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11430502 500 g
11420502 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11430502 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219141090
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
Identificatori chimici
CAS 10326-27-9
Formula molecolare BaCl2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 244.26
Numero MDL MFCD00149154
InChI Key PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
IUPAC Name barium(2+) dihydrate dichloride
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium chloride
Colore White
Forma fisica Granular Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio ≥99.0%
Densità 3.097g/mL
Peso formulazione 244.3
Grado ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium Chloride Dihydrate, ACS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico Immediately call a POISON CENTER or doctor..
  • P301-IN CASO DI INGESTIONE:IF SWALLOWED: Immediately call a POISONCENTER/ doctor..
  • P321-Trattamento specifico (vedere Specific treatment (see on this label). su questa etichetta).
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations..